Få mere at vide
3-Amino-4-methylpentanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479356
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16479356 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16479356 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW012708
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 3-Amino-4-methylpentanoic acid is a beta amino acid and positional isomer of L-leucine which is naturally produced in humans via the metabolism of L-leucine by the enzyme leucine 2,3-aminomutase.
3-Amino-4-methylpentanoic acid is a beta amino acid and positional isomer of L-leucine which is naturally produced in humans via the metabolism of L-leucine by the enzyme leucine 2,3-aminomutase.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-methylpentanoic acid
CAS 5699-54-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H13NO2
Opløselighedsinformation DMSO : 1 mg/mL (7.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL CC(C)C(N)CC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 131.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 131.18
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism