Få mere at vide
3-amino-4-methylbenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17930886
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17930886 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17930886 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3374.170025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-amino-4-methylbenzoesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-methylbenzoic Acid
CAS 2458-12-0
Analyt- eller komponentnavne 3-Amino-4-methylbenzoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMIL Cc1ccc(cc1N)C(=O)O
IUPAC navn 3-amino-4-methylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 151,0633 g/mol