Få mere at vide
3-Amino-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17993776
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17993776 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17993776 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3374.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Amino-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
CAS 915711-42-1
Analyt- eller komponentnavne 3-Amino-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H17 F3 N4 O
Synonym Benzamide, 3-amino-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-, 3-Amino-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
InChI formel InChI=1S/C19H17F3N4O/c1-11-3-4-13(5-17(11)23)18(27)25-15-6-14(19(20,21)22)7-16(8-15)26-9-12(2)24-10-26/h3-10H,23H2,1-2H3,(H,25,27)
SMIL Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(N)c3)cc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-amino-4-methyl-N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 374.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 374.1354 g/mol