Få mere at vide
3-Amino-4-iodopyridine, 98%
Artikelnummer. 11454390
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454390 1 g 1g
11464390 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454390 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50023.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 105752-11-2 | C5H5IN2 | 220.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105752-11-2
Molekylær formel C5H5IN2
Molekylvægt (g/mol) 220.01
MDL nummer MFCD04971334
InChI nøgle ZJRSKTXMSIVNAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-iodopyridine, 4-iodo-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 4-iodo, 4-iodo-3-pyridinamine, 3-amine-4-iodopyridine, pubchem6681, 4-iodo-3-pyridylamine, 4-iodo-3-aminopyridine, 4-iodo-3-pyridinylamine, 4-iodopyridin-3-ylamine
PubChem CID 819132
IUPAC navn 4-iodpyridin-3-amin
SMIL NC1=CN=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-iodopyridine
Smeltepunkt 55°C to 68°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air and light sensitive
Formel vægt 220.01
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.