Få mere at vide
3-amino-4-iod-1H-pyrazol, 97%
Artikelnummer. 11996221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11996221 1 g 1g
11916231 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444520010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 81542-51-0 | C3H4IN3 | 208,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81542-51-0
Molekylær formel C3H4IN3
Molekylvægt (g/mol) 208.99
InChI nøgle CPVCVVMJPIOKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-iodo-1h-pyrazole, 4-iodo-2h-pyrazol-3-amine, 4-iodo-3-aminopyrazole, 3-amino-4-iodo-pyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 4-iodo
PubChem CID 12831626
IUPAC navn 4-iod-lH-pyrazol-5-amin
SMIL C1=NNC(=C1I)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole
Smeltepunkt 143 °C til 146 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 208.99
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.