Få mere at vide
3-Amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11986041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11986041 5 g 5g
11976041 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 760990-10-1
Molekylær formel C12H18BNO3
Molekylvægt (g/mol) 235.09
InChI nøgle RXHWPAXQYXTPJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3-amino-4-hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenol, 2-amino-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, phenol, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 46738034
IUPAC navn 2-amino-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 151°C to 152°C
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 235.09
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.