Få mere at vide
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile, 97%
Artikelnummer. 15406737
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406737 250 mg 250mg
15486727 1 g 1g
15496727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15406737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33856.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 14543-43-2 | C7H6N2O | 134.138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14543-43-2
Molekylær formel C7H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 134.138
MDL nummer MFCD00234273
InChI nøgle ZEWCASRNRWXXSO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 271258
IUPAC navn 3-amino-4-hydroxybenzonitrile
SMIL C1=CC(=C(C=C1C#N)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Smeltepunkt 151°C to 153°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 2-amino-4-cyanophenol, 2-amino-4-cyano-phenol, benzonitrile, 3-amino-4-hydroxy, 3-amino-4-hydroxybenzenecarbonitrile, 5-cyano-2-hydroxyaniline, acmc-209cv1, 3-amino-4-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile,3-amino-4-hydroxy, 5-cyano-2-hydroxy-aniline
Formel vægt 134.14
Procent renhed 97%