Få mere at vide
3-amino-4-hydroxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30337170
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30337170 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30337170 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63481550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 1571-72-8
Molekylær formel C7 H7 N O3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
SMIL Nc1cc(ccc1O)C(=O)O
IUPAC navn 3-amino-4-hydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Formel vægt 153.0426