Få mere at vide
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-4-hydroxybenzoic acid |
| CAS | 1571-72-8 |
| Molekylær formel | C7H7NO3 |
| MDL nummer | MFCD00007697 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | NC1=C(O)C=CC(=C1)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.14 |
| Procent renhed | 97% |