Få mere at vide
3-Amino-4-hydroxybenzeneacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-4-hydroxybenzeneacetic Acid |
| CAS | 38196-08-6 |
| Molekylær formel | C8H9NO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Amino-4-hydroxyphenylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3,10H,4,9H2,(H,11,12) |
| SMIL | Nc1cc(CC(=O)O)ccc1O |
| IUPAC navn | 2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vægt | 167.0582 |