Få mere at vide
3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzen-1-sulfonsyrehydrat, Thermo Scientific™
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 252.21 |
| Procent renhed | 97% |