Få mere at vide
3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzen-1-sulfonsyrehydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11356935
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356935 25 g 25g
10566015 5 g 5g
10775473 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356935 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01747EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-60-1
Molekylær formel C6H8N2O7S
Molekylvægt (g/mol) 252.197
InChI nøgle HJASIPICABEOAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid hydrate, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-, hydrate 1:1, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-,hydrate 1:1, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid-water 1/1
PubChem CID 5712259
IUPAC navn 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzensulfonsyre;hydrat
SMIL C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)N)S(=O)(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Formel vægt 252.21
Procent renhed 97%