Learn More
3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzen-1-sulfonsyrehydrat, Thermo Scientific™
Product Code. 10775473
Click to view available options
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
25g
5g
Product Code. 10775473
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01747EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemical Identifiers
CAS 175278-60-1
Molekylær formel C6H8N2O7S
Molekylvægt (g/mol) 252.197
InChI nøgle HJASIPICABEOAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid hydrate, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-, hydrate 1:1, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-,hydrate 1:1, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid-water 1/1
PubChem CID 5712259
IUPAC navn 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzensulfonsyre;hydrat
SMIL C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)N)S(=O)(=O)O.O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 252.21
Procent renhed 97%