Få mere at vide
3-amino-4-fluorphenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11956121 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11956121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445290010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 873566-75-7 | C6H7BFNO2 | 154.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
CAS 873566-75-7
Smeltepunkt 226°C to 232°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H7BFNO2
MDL nummer MFCD03092925
Mængde 1 g
Synonym 3-amino-4-fluorophenyl boronic acid, 3-amino-4-fluorobenzeneboronic acid, 5-borono-2-fluoroaniline, 3-amino-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 3-amino-4-fluorophenyl, boronic acid,b-3-amino-4-fluorophenyl, hydrochloride, pubchem1743, acmc-209qjr, 3-amino-4-fluoro phenylboronic acid
InChI nøgle SYBMNJPUZMUPGQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=C(F)C=CC(=C1)B(O)O
IUPAC navn (3-amino-4-fluorphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 154.94
PubChem CID 21954814
Formel vægt 154.94
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.