Få mere at vide
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15412439
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412439 5 g 5g
15422439 250 mg 250mg
15402439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15412439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64990.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 404827-78-7
Molekylær formel C7H6FN3
Molekylvægt (g/mol) 151.144
MDL nummer MFCD00119934
InChI nøgle HTMNYSASBRVPKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-1h-indazol-3-ylamine, 3-amino-4-fluoro-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 4-fluoro, 4-fluoro-1h-indazole-3-ylamine, acmc-209jeg, 4-fluoro-1 h-indazol-3-amine, 3-amino-4-fluoro 1h indazole, 1h-indazol-3-amine,4-fluoro-9ci
PubChem CID 817911
IUPAC navn 4-fluoro-1H-indazol-3-amine
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)F)C(=NN2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Smeltepunkt 170°C to 172°C
Mængde 5 g
Beilstein 9619654
Formel vægt 151.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid