Få mere at vide
3-amino-4-ethyl-1H-pyrazol, 98%
Artikelnummer. 15429768
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15429768 5 g 5g
15439768 250 mg 250mg
15419768 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15429768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63199.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 43024-15-3 | C5H9N3 | 111,15 g/mol
3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazol anvendes som mellemprodukt til kemisk forskning og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazol anvendes som mellemprodukt til kemisk forskning og farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 43024-15-3
Molekylær formel C5H9N3
Molekylvægt (g/mol) 111.15
MDL nummer MFCD06797570
InChI nøgle RDCODVKTTJWFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-ethylpyrazole, 3-amino-4-ethyl-1h-pyrazole, 4-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-ethyl pyrazole, 4-ethyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 4-ethyl
PubChem CID 11789157
IUPAC navn 4-ethyl-lH-pyrazol-5-amin
SMIL CCC1=C(N)NN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazole
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 111.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof