missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Amino-4-deoxy-4-imino Rifamycin S, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-4-deoxy-4-imino Rifamycin S |
| CAS | 62041-01-4 |
| Molekylær formel | C37H47N3O11 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 3-Amino-1,4-dideoxy-1,4-dihydro-4-imino-1-oxorifamycin, 3-Amino-4-iminorifamycin S, 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan, Rifamycin Deriv., 3-Amino-4-deoxo-4-iminorifamycin S, 3-Amino-4-deoxy-4-iminorifamycin S, 3-Amino-1,4-dideoxy-1,4-dihydro-4-imino-1-oxorifamycin |
| InChI formel | InChI=1S/C37H47N3O11/c1-15-11-10-12-16(2)36(47)40-28-27(39)26(38)23-24(32(28)45)31(44)20(6)34-25(23)35(46)37(8,51-34)49-14-13-22(48-9)17(3)33(50-21(7)41)19(5)30(43)18(4)29(15)42/h10-15,17-19,22,29-30,33,38,42-44H,39H2,1-9H3,(H,40,47)/b11-10+,14-13+,16-12-,38-26?/t15-,17+,18+,19+,22-,29-,30+,33+,37-/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4C(=O)C(=C(N)C(=N)c4c3C2=O)NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C |
| Molekylvægt (g/mol) | 709.78 |
| Formel vægt | 709.3211 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?