Få mere at vide
3-Amino-4-cyanopyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7031464
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15425287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32550.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78790-79-1
Molekylær formel C6H5N3
Molekylvægt (g/mol) 119.13
MDL nummer MFCD04035596
InChI nøgle PEZNQSQPDQLHPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-cyanopyridine, 3-aminoisonicotinonitrile, 3-amino-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-amino, pubchem9759, 3-amino4-cyanopyridine, acmc-209pfc, 3-amino-4-cyano-pyridine, 3-aminopyridine4-carbonitrile, ksc497q6t
PubChem CID 10678219
IUPAC navn 3-aminopyridine-4-carbonitrile
SMIL NC1=C(C=CN=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-cyanopyridine
Smeltepunkt 135°C to 138°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 119.13
Procent renhed 97%