Få mere at vide
3-amino-4-cyanopyrazol, TRC
Artikelnummer. 30312966
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30312966 250 g
1 options
Artikelnummer. 30312966 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA603520250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-cyanopyrazole
CAS 16617-46-2
Molekylær formel C4 H4 N4
Mængde 250 g
Synonym Allopurinol Nitrile Impurity
InChI formel InChI=1S/C4H4N4/c5-1-3-2-7-8-4(3)6/h2H,(H3,6,7,8)
SMIL Nc1n[nH]cc1C#N
IUPAC navn 3-amino-1H-pyrazol-4-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 108.1
Formel vægt 108.0436