Få mere at vide
3-Amino-4-chlorbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30325905
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325905 10 g
30311559 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30325905 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61774510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-chlorobenzoic Acid
CAS 2840-28-0
Molekylær formel C7H6ClNO2
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMIL Nc1cc(ccc1Cl)C(=O)O
IUPAC navn 3-amino-4-chlorobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 171.58
Formel vægt 171.0087