Få mere at vide
3-amino-4-chloro-1H-indazol, 97%
Artikelnummer. 15447077
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447077 250 mg 250mg
15427077 1 g 1g
15437077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34143.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 20925-60-4 | C7H6ClN3 | 167,596 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20925-60-4
Molekylær formel C7H6ClN3
Molekylvægt (g/mol) 167.596
MDL nummer MFCD00663139
InChI nøgle QPLXQNVPEHUPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-chloro-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 4-chloro, 3-amino-4-chloroindazole, 4-chloro-1h-indazole-3-amine, 4-chloro-1h-indazol-3-ylamine, 3-amino4-chloroindazole, 4-chloro-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 313444
IUPAC navn 4-chlor-lH-indazol-3-amin
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=NN2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Smeltepunkt 157 °C til 159 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 167.6
Procent renhed 97%