Få mere at vide
3-Amino-4-(carboxymethyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-4-(carboxymethyl)benzoic Acid |
| CAS | 1373232-85-9 |
| Molekylær formel | C9 H9 N O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Nintedanib Impurity 52 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c10-7-3-6(9(13)14)2-1-5(7)4-8(11)12/h1-3H,4,10H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | Nc1cc(ccc1CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-amino-4-(carboxymethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.172 |
| Formel vægt | 195.053 |