Få mere at vide
3-amino-4-carbethoxypyrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10050580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10050580 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10050580 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103310050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 6994-25-8 | C6H9N3O2 | 155,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-carbethoxypyrazole
Navn note 99%
CAS 6994-25-8
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 103,0 °C til 107,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H9N3O2
MDL nummer MFCD00005238
Mængde 5 g
Synonym ethyl 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-amino-4-pyrazolecarboxylate, 3-amino-4-carbethoxypyrazole, 5-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-4-ethoxycarbonylpyrazole, unii-9gy5ha1gaa, 3-amino-4-carbethoxypyrazol, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester
InChI nøgle YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=C(NN=C1)N
IUPAC navn ethyl-5-amino-lH-pyrazol-4-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 155.16
PubChem CID 81472
Formel vægt 155.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver