Få mere at vide
3-Amino-4-bromo-5-phenylpyrazol, TRC
Artikelnummer. 30316234
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30316234 1 g
1 options
Artikelnummer. 30316234 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6018351G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-bromo-5-phenylpyrazole
CAS 2845-78-5
Molekylær formel C9 H8 Br N3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8BrN3/c10-7-8(12-13-9(7)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,11,12,13)
SMIL Nc1[nH]nc(c1Br)c2ccccc2
IUPAC navn 4-bromo-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amin
Molekylvægt (g/mol) 238.08
Formel vægt 236.9902