Få mere at vide
3-amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazol, 96%
Artikelnummer. 11473324
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473324 5 g 5g
11463324 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473324 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10621.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 2845-78-5 | C9H8BrN3 | 238,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2845-78-5
Molekylær formel C9H8BrN3
Molekylvægt (g/mol) 238.09
MDL nummer MFCD00082666
InChI nøgle QTNVXMOPTHGCII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenylpyrazole, 4-bromo-5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-5-phenyl, acmc-20amn3, maybridge1_004579, 4-bromo-3-phenylpyrazole-5-ylamine, 4-bromo-5-phenylpyrazole-3-ylamine, 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazole-5-amine
PubChem CID 594319
IUPAC navn 4-brom-5-phenyl-lH-pyrazol-3-amin
SMIL NC1=NNC(=C1Br)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 111 °C til 117 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Formel vægt 238.09
Procent renhed 96%