Få mere at vide
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazol, 97%
Artikelnummer. 11420671
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420671 1 g 1g
11430671 5 g 5g
11440671 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420671 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20138.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5819-40-9 | C4H5BrN2O | 177,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5819-40-9
Molekylær formel C4H5BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 177.00
MDL nummer MFCD00052553
InChI nøgle JEZOZNWEHSNXPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-bromo-5-methylisoxazole, 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl, 4-bromo-5-methylisoxazole-3-ylamine, acmc-20ana7, 4-bromo-5-methyl-3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl-isoxazol-3-ylamine, 4-bromanyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-methyl isoxazole
PubChem CID 2774464
IUPAC navn 4-brom-5-methyl-1,2-oxazol-3-amin
SMIL CC1=C(Br)C(N)=NO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Smeltepunkt 73°C to 75°C
Mængde 1 g
Formel vægt 177.02
Procent renhed 97%