Få mere at vide
3-Amino-4-bromo-2-methylpyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-4-bromo-2-methylpyrazole |
| CAS | 105675-85-2 |
| Molekylær formel | C4 H6 Br N3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6BrN3/c1-8-4(6)3(5)2-7-8/h2H,6H2,1H3 |
| SMIL | Cn1ncc(Br)c1N |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-methylpyrazol-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.01 |
| Formel vægt | 174.9745 |