Få mere at vide
3-amino-4-brom-1H-pyrazol, 97%
Artikelnummer. 11464483
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464483 5 g 5g
11454483 1 g 1g
11474483 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464483 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11012.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 16461-94-2 | C3H4BrN3 | 161,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16461-94-2
Molekylær formel C3H4BrN3
Molekylvægt (g/mol) 161.99
MDL nummer MFCD00082728
InChI nøgle OELYMZVJDKSMOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-bromopyrazole, 4-bromo-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo, 4-bromo-2h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromo-2h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromopyrazole-5-ylamine, 3-amino-4-bromo pound inverted question markpyrazole
PubChem CID 140079
IUPAC navn 4-brom-lH-pyrazol-5-amin
SMIL C1=NNC(=C1Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Smeltepunkt 134 °C til 137 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 1617109
Formel vægt 161.99
Procent renhed 97%