Få mere at vide
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467204
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467204 0.25 g 0.25g
11447204 1 g 1g
11457204 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467204 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21592.01
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146941-72-2
Molekylær formel C4H6BrN3
Molekylvægt (g/mol) 176.02
MDL nummer MFCD00663065
InChI nøgle WYPUMGAZSVZUGJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735283
SMIL CN1C=C(Br)C(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 96°C to 100°C
Mængde 0.25 g
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1-methylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-ylamine, acmc-1bzbh, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-1-methyl
IUPAC navn 4-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formel vægt 176.02
Procent renhed ≥97%