Få mere at vide
3-Amino-4,5-dihydro-1-phenyl-1H-pyrazole, 98+%
Artikelnummer. 11392526
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392526 10 g 10g
11382526 2 g 2g
11302536 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06476.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3314-35-0 | C9H11N3 | 161.208 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3314-35-0
Molekylær formel C9H11N3
Molekylvægt (g/mol) 161.208
MDL nummer MFCD00051730
InChI nøgle QENUTIJJGGTTPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-3-amine, 2-pyrazoline, 3-amino-1-phenyl, 1-fenyl-3-aminopyrazolin, 3-amino-1-phenyl-2-pyrazoline, 1-phenyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-4,5-dihydro-1-phenylpyrazole, pyrazolidine, 3-imino-1-phenyl, 4,5-dihydro-1-phenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-fenyl-2-pyrazolin, 1-phenyl-3-amino-2-pyrazoline
PubChem CID 98736
IUPAC navn 2-phenyl-3,4-dihydropyrazol-5-amin
SMIL C1CN(N=C1N)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4,5-dihydro-1-phenyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 167°C to 170°C
Mængde 10 g
Beilstein 139162
Formel vægt 161.21
Procent renhed ≥98%