Få mere at vide
3-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole |
| CAS | 55440-17-0 |
| Molekylær formel | C7 H11 N3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H2,(H3,8,9,10) |
| SMIL | Nc1n[nH]c2CCCCc12 |
| IUPAC navn | 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vægt | 137.0953 |