Få mere at vide
3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 97%
Artikelnummer. 11338695
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338695 250 mg 250mg
11328695 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11338695 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L12239.MD
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 584-20-3 | C4H6F3NO2 | 157.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 584-20-3
Molekylær formel C4H6F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.09
MDL nummer MFCD00041413
InChI nøgle XRXQOEWWPPJVII-REOHCLBHSA-N
PubChem CID 342970
IUPAC navn 3-amino-4,4,4-trifluorbutansyre
SMIL [NH3+][C@@H](CC([O-])=O)C(F)(F)F
Specifica
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Smeltepunkt ∽184°C (decomposition)
Beilstein 1764276
Synonym 3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, butanoic acid, 3-amino-4,4,4-trifluoro, butanoic acid, 3-amino-4,4,4-trifluoro-, 3r, acmc-1ajx7, acmc-20n6c3, 3-trifluoromethyl-beta-alanine, butanoicacid,3-amino-4,4,4-trifluoro, butanoic acid,3-amino-4,4,4-trifluoro, r-3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 157.09
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.