Få mere at vide
3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Mikromol™
Beskrivelse
3-Amino-4-(2-fluorofenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 2512213-47-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16H12FN3O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Flunitrazepam Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-19-13-7-6-9(20(22)23)8-11(13)14(15(18)16(19)21)10-4-2-3-5-12(10)17/h2-8H,18H2,1H3 |
| SMIL | CN1C(=O)C(=C(c2ccccc2F)c3cc(ccc13)[N+](=O)[O-])N |
| IUPAC navn | 3-amino-4-(2-fluorofhenyl)-1-methyl-6-nitro-quinolin-2-one |
| Vis mere |