Få mere at vide
3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17903236
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17903236 25 mg
17991296 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17903236 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0069.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Amino-4-(2-fluorofenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one
CAS 2512213-47-5
Analyt- eller komponentnavne 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16H12FN3O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Flunitrazepam Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-19-13-7-6-9(20(22)23)8-11(13)14(15(18)16(19)21)10-4-2-3-5-12(10)17/h2-8H,18H2,1H3
SMIL CN1C(=O)C(=C(c2ccccc2F)c3cc(ccc13)[N+](=O)[O-])N
IUPAC navn 3-amino-4-(2-fluorofhenyl)-1-methyl-6-nitro-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 313.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 313.0863 g/mol