Få mere at vide
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Mikromol
Artikelnummer. 30458617
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30458617 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30458617 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0945.02
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one
CAS 55198-89-5
Analyt- eller komponentnavne 3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H10 Cl N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Clonazepam Imp. B (EP), Clonazepam USP Related Compound A, Clonazepam USP RC A, 3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Clonazepam Related Compound A, Clonazepam Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20)
Løsningstype Neat
SMIL NC1=C(c2ccccc2Cl)c3cc(ccc3NC1=O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitro-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 315.71
Mængde 50 mg
Formel vægt 315.0411 g/mol