Få mere at vide
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Mikromol
Beskrivelse
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 55198-89-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H10 Cl N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Clonazepam Imp. B (EP), Clonazepam USP Related Compound A, Clonazepam USP RC A, 3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Clonazepam Related Compound A, Clonazepam Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | NC1=C(c2ccccc2Cl)c3cc(ccc3NC1=O)[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |