missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitro-2(1H)-quinolinone (Clonazepam Impurity), TRC

Artikelnummer. 17994515
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994515 10 mg
17993925 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17994515 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60359010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55198-89-5
Molekylær formel C15 H10 Cl N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 315.71
Synonym 3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Clonazepam Imp. B (EP)
IUPAC navn 3-amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitro-1H-quinolin-2-one
SMIL NC1=C(c2ccccc2Cl)c3cc(ccc3NC1=O)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20)
Formel vægt 315.0411
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.