Få mere at vide
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitro-2(1H)-quinolinone (Clonazepam Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20) |
| Formel vægt | 315.0411 |