Få mere at vide
3-amino-4-[(1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-4-oxobutansyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10476862
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10476862 10 g 10g
10555374 50 g 50g
10585855 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10476862 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB00761EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 25548-16-7
Molekylær formel C14H18N2O5
Molekylvægt (g/mol) 294.31
MDL nummer MFCD00176858
InChI nøgle IAOZJIPTCAWIRG-UHFFFAOYNA-N
Synonym aminosweet, equal, tri-sweet, 3-amino-4-1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl amino-4-oxobutanoic acid, canderel, sweet dipeptide, aspartame usan:ban:inn, methyl alpha-aspartylphenylalaninate, phenylalanine,a-aspartyl-, 2-methyl ester, sanecta
PubChem CID 2242
SMIL COC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)C(N)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-[(1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-4-oxobutanoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
IUPAC navn 3-amino-3-[(1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)carbamoyl]propansyre
Formel vægt 294.31
Procent renhed 97%