Få mere at vide
3-amino-3-phenylpropionsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309775
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309775 1 g 1g
11319775 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309775 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19801.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 614-19-7 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-19-7
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00008064,MFCD01076238
InChI nøgle UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-beta-phenylalanine, beta-phenyl-beta-alanine, 3-phenyl-dl-beta-alanine, h-dl-beta-phe-oh, benzenepropanoic acid, beta-amino, 3-amino-3-phenyl-propionic acid, 3a3ppa, beta-aminohydrocinnamic acid
PubChem CID 69189
ChEBI CHEBI:68528
IUPAC navn 3-amino-3-phenylpropansyre
SMIL NC(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-3-phenylpropionic acid
Smeltepunkt ∽220°C (decomposition)
Beilstein 2803286
Mængde 1 g
Formel vægt 165.19
Procent renhed 99%