Få mere at vide
3-Amino-3-phenyl-1-propanol, 94%
Artikelnummer. 11945281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11945281 2.5 g Glasflaske 2.5g
10199512 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 292930025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14593-04-5 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14593-04-5
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.21
MDL nummer MFCD00801124,MFCD01311768,MFCD01311791
InChI nøgle SEQXIQNPMQTBGN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-amino-3-phenyl-1-propanol, dl-beta-phenylalaninol, 3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, 3-phenyl-dl-beta-alaninol, 1-propanol, 3-amino-3-phenyl, benzenepropanol, gamma-amino, 1-amino-3-hydroxyprop-1-yl benzene, dl--phenylalaninol, 3-amino-3-phenylpropanol, acmc-1c4c0
PubChem CID 203500
IUPAC navn 3-amino-3-phenylpropan-1-ol
SMIL NC(CCO)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Smeltepunkt 70.0°C to 77.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(NH2)CH2CH2OH
Mængde 2.5 g
Beilstein 13,IV,1919
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and chloroform
Formel vægt 151.21
Procent renhed 94%
Fysisk form Nåle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.