Få mere at vide
3-amino-3-oxopropanosyre phenylmethylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-3-oxo-propanoic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 1042348-44-6 |
| Molekylær formel | C11 H15 N5 O5 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O5/c1-11(20)6(18)4(2-17)21-9(11)16-3-13-5-7(16)14-10(12)15-8(5)19/h3-4,6,9,17-18,20H,2H2,1H3,(H3,12,14,15,19)/t4-,6?,9-,11?/m1/s1 |
| SMIL | CC1(O)C(O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)N=C(N)Nc23 |
| IUPAC navn | 2-amino-9-[(2R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methyloxolan-2-yl]-3H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.267 |
| Formel vægt | 297.107 |