Få mere at vide
3-amino-3-oxopropanosyre phenylmethylester, TRC
Artikelnummer. 30310769
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30310769 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30310769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61222550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-3-oxo-propanoic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 1042348-44-6
Molekylær formel C11 H15 N5 O5
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15N5O5/c1-11(20)6(18)4(2-17)21-9(11)16-3-13-5-7(16)14-10(12)15-8(5)19/h3-4,6,9,17-18,20H,2H2,1H3,(H3,12,14,15,19)/t4-,6?,9-,11?/m1/s1
SMIL CC1(O)C(O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)N=C(N)Nc23
IUPAC navn 2-amino-9-[(2R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methyloxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 297.267
Formel vægt 297.107