Få mere at vide
3-Amino-3-methyloxetan, 95%
Artikelnummer. 15434048
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434048 250 mg 250mg
15444048 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57588.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
CAS: 874473-14-0 | C4H9NO | 87,122 g/mol
Det bruges som et OLED-mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et OLED-mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874473-14-0
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.122
MDL nummer MFCD11111713
InChI nøgle NQVWMPOQWBDSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-oxetanamine, 3-amino-3-methyloxetane, 3-oxetanamine,3-methyl, 3-oxetanamine, 3-methyl, pubchem14416, pubchem23160, acmc-209qnl, 3-methyl 3-oxetanamine, 3-methyl-3-oxetaneamine, 3-amino-3-methyl-oxetane
PubChem CID 46835725
IUPAC navn 3-methyloxetan-3-amin
SMIL CC1(COC1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-3-methyloxetane
Tæthed 0.99 g/mL
Kogepunkt 102 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 87.12
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk fast stof