missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Amino-3-methylbutanoic Acid, 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-3-methylbutanoic Acid |
| CAS | 625-05-8 |
| Molekylær formel | C5H11NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Amino-3-methylbutyric Acid, beta-Aminoisovaleric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2,6)3-4(7)8/h3,6H2,1-2H3,(H,7,8) |
| SMIL | CC(C)(N)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-amino-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.15 |
| Formel vægt | 117.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?