Få mere at vide
3-Amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)butane-1,4-diol (1-Hydroxyfingolimod), Mikromol™
Artikelnummer. 17900776
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17900776 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17900776 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3554.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)butane-1,4-diol (1-Hydroxyfingolimod)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydroxyfingolimod
CAS 162361-49-1
Analyt- eller komponentnavne 1-Hydroxyfingolimod
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C19 H33 N O3
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 1,4-Butanediol, 3-amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)-, 3-Amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)butane-1,4-diol
InChI formel InChI=1S/C19H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-16-9-11-17(12-10-16)18(23)13-19(20,14-21)15-22/h9-12,18,21-23H,2-8,13-15,20H2,1H3
SMIL CCCCCCCCc1ccc(cc1)C(O)CC(N)(CO)CO
IUPAC navn 3-amino-3-(hydroxymethyl)-1-(4-octylphenyl)butane-1,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 323.47
Mængde 25 mg
Formel vægt 323.246 g/mol