Få mere at vide
3’-Amino-3’-deoxythymidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Amino-3'-deoxythymidine |
| CAS | 52450-18-7 |
| Molekylær formel | C10 H15 N3 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Thymidine, 3'-amino-3'-deoxy-, 3'-Amino-3'-deoxythymidine, 3'-Deoxy-3'-aminothymidine, AMT, AMT (pharmaceutical), 3-amino-3 deoxythymidine (674U78) GR 234003X |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4,11H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| SMIL | CC1=CN([C@H]2C[C@H](N)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | 1-[(2R,4S,5S)-4-amino-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.24 |
| Formel vægt | 241.1063 |