Få mere at vide
Invitrogen™ 3-amino-3-deoxydigoxigenin hemisuccinamid, succinimidylester
Artikelnummer. 11564037
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
11564037 5 mg
1 options
Artikelnummer. 11564037 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A2952
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
3-amino-3-deoxydigoxigenin hemisuccinamid, succinimidylester
Den amin-reaktive version af digoxigenin (3-amino-3-deoxygigoxigenin hemisuccinamid, SE) kan bruges til at binde denne vigtige hapten til biomolekyler af interesse for efterfølgende påvisning med et anti-digoxigenin-antistof.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Produkttype 3-Amino-3-Deoxydigoxigenin Hemisuccinamid Succinimidylester
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Kemisk reaktivitet Amin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester
Etiket eller farvestof Digoxigenin
Etikettype Biotin og andre haptener
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.