missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Amino-3-deoxy-D-mannose Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30179202
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179202 500 mg
30179373 100 mg
30179057 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179202 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA604000500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 69880-85-9
Molekylær formel C6 H13 N O5 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 215.63
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R)-3-amino-2,4,5,6-tetrahydroxyhexanal; hydrochlorid
SMIL Cl.N[C@H]([C@H](O)C=O)[C@H](O)[C@H](O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Amino-3-deoxy-D-mannose, Hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-5(3(10)1-8)6(12)4(11)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Formel vægt 215.0561
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.