Få mere at vide
3-Amino-3-deoxy-D-mannose Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30179057
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179057 250 mg
30179202 500 mg
30179373 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179057 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA604000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69880-85-9
Molekylær formel C6 H13 N O5 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 215.63
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R)-3-amino-2,4,5,6-tetrahydroxyhexanal; hydrochlorid
SMIL Cl.N[C@H]([C@H](O)C=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-3-deoxy-D-mannose, Hydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-5(3(10)1-8)6(12)4(11)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Formel vægt 215.0561