Få mere at vide
3-Amino-3-benzyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-3-benzyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 1211596-68-7 |
| Molekylær formel | C16H16N2O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Amino-3-benzyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 3-Amino-3,4-dihydro-3-(phenylmethyl)-2(1H)-quinolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O/c17-16(10-12-6-2-1-3-7-12)11-13-8-4-5-9-14(13)18-15(16)19/h1-9H,10-11,17H2,(H,18,19) |
| SMIL | O=C(N1)C(CC2=CC=CC=C2)(N)CC3=C1C=CC=C3 |
| IUPAC navn | 3-amino-3-benzyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.31 |
| Formel vægt | 252.13 |