missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Amino-3-azabicyclo[3,3,0]octane Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30320013
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30320013 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30320013 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA58370550G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Amino-3-azabicyclo[3,3,0]octane Hydrochloride
CAS 58108-05-7
Molekylær formel C7 H14 N2 . HCl
Mængde 50 g
Synonym Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-amine, N-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane Hydrochloride, NAZA Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H14N2.ClH/c8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9;/h6-7H,1-5,8H2;1H
SMIL Cl.NN1CC2CCCC2C1
IUPAC navn 3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 162.66
Formel vægt 162.0924
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.